Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihexyl-N,N-diethylcarbamylmethylenephosphonate ≥90.0% (par GC) pour l'extraction des lanthanides et des actinides

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dihexyl N,N-Diethylcarbamoylmethylphosphonate, N,N-Diethylcarbamoylmethylphosphonic Acid Dihexyl Ester

D1663-5G
TCIAD1663-5GEA 105 EUR InStock
TCIAD1663-5G
Dihexyl-N,N-diethylcarbamylmethylenephosphonate ≥90.0% (par GC) pour l'extraction des lanthanides et des actinides
Dihexyl-N,N-diethylcarbamylmethylenephosphonate


Formule: C₁₈H₃₈NO₄P
MW: 363,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015502
Numéro CAS: 7369-66-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité