Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',5'-Dimethoxyacetanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1671-25G
TCIAD1671-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD1671-25G
2',5'-Dimethoxyacetanilide ≥98.0% (par GC)
2',5'-Dimethoxyacetanilide


Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00043826
Numéro CAS: 3467-59-2
EINECS: 222-423-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f76abb26e733ef9b077d6179258a9d26197f5e4b&vid=f76abb26e733ef9b077d6179258a9d26197f5e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité