Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Diazo-2-naphthol-4-sulphonic acid

Fournisseur: TCI
Danger

D1674-25G
TCIAD1674-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD1674-25G
1-Diazo-2-naphthol-4-sulphonic acid
1-Diazo-2-naphthol-4-sulphonic acid


Formule: C₁₀H₆N₂O₄S
MW: 250,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012409
Numéro CAS: 887-76-3
EINECS: 212-958-9
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84627957e6e8037349151ba37446028633157e3d&vid=84627957e6e8037349151ba37446028633157e3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité