Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dithizone silver complex ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1679-1G
TCIAD1679-1GEA 105 EUR InStock
TCIAD1679-1G
Dithizone silver complex ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dithizone silver complex


Formule: C₁₃H₁₁AgN₄S
MW: 363,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059010
Numéro CAS: 36539-86-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité