Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium-3,5-diiodosalicylate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Potassium 2-hydroxy-3,5-diiodobenzoate, 3,5-Diiodosalicylic Acid Potassium Salt

D1686-1G
TCIAD1686-1GEA 136 EUR InStock
TCIAD1686-1G
Potassium-3,5-diiodosalicylate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium-3,5-diiodosalicylate


Formule: C₇H₄I₂O₃
MW: 428,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00058984
Numéro CAS: 1015937-56-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité