Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dichlorothiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-mercaptobenzene, 1,2-Dichloro-4-benzenethiol, 3,4-Dichlorobenzenethiol, 3,4-Dichlorobenzene-1-thiol

D1697-5G
TCIAD1697-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD1697-5G
3,4-Dichlorothiophénol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3,4-Dichlorothiophénol


Formule: C₆H₄Cl₂S
MW: 179,07 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: 87…89 °C
Densité: 1,4175 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004840
Numéro CAS: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0fba79fe12249d474ffa11b0502eed4beae446e&vid=b0fba79fe12249d474ffa11b0502eed4beae446e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Freezing point 19.0 to 22.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité