Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,5-difluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1699-5G
TCIAD1699-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD1699-5G
Acide 2,5-difluorobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,5-difluorobenzoïque


Formule: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…132 °C
Numéro MDL: MFCD00002410
Numéro CAS: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8288e231455d3a9935f04e63f3442211a5911dbe&vid=8288e231455d3a9935f04e63f3442211a5911dbe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Purple powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 132.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité