Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Difluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Difluoronitrobenzene

D1700-25G
TCIAD1700-25GEA 127 EUR InStock
TCIAD1700-25G
1,4-Difluoro-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Difluoro-2-nitrobenzène


Formule: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: –11.7 °C
Densité: 1,4671 g/cm³ (17 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00007054
Numéro CAS: 364-74-9
EINECS: 206-663-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3df93e3c974062551278269c94e801440c1cc7c6&vid=3df93e3c974062551278269c94e801440c1cc7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité