(2,2-Diéthoxyéthyl)diméthylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D1703-25ML
TCIAD1703-25MLEA 80.3 EUR InStock
TCIAD1703-25ML
(2,2-Diéthoxyéthyl)diméthylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(2,2-Diéthoxyéthyl)diméthylamine
Formule: C₈H₁₉NO₂
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00009232
Numéro CAS: 3616-56-6
EINECS: 222-800-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43a70c01cca6e1effa4fad57def58e4327c65025&vid=43a70c01cca6e1effa4fad57def58e4327c65025&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité