Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1707-1ML
TCIAD1707-1MLEA 60.5 EUR InStock
TCIAD1707-1ML
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine


Formule: C₁₀H₁₅N
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00008857
Numéro CAS: 19342-01-9
EINECS: 242-976-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +66.0 to +72.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité