Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Di(2-pyridyl) ketone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1708-5G
TCIAD1708-5GEA 107 EUR InStock
TCIAD1708-5G
Di(2-pyridyl) ketone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Di(2-pyridyl) ketone


Formule: C₁₁H₈N₂O
Numéro MDL: MFCD00006288
Numéro CAS: 19437-26-4
EINECS: 243-067-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64ac770953c18bb5c881e01c1ea3be5527437b27&vid=64ac770953c18bb5c881e01c1ea3be5527437b27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité