Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibutoxymethane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1711-25G
TCIAD1711-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD1711-25G
Dibutoxymethane ≥98.0% (par GC)
Dibutoxymethane


Formule: C₉H₁₆O₂
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00059270
Numéro CAS: 2568-90-3
EINECS: 219-909-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité