Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diphenyl-4-methoxybenzamide ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

D1720-5G
TCIAD1720-5GEA 113 EUR InStock
TCIAD1720-5G
N,N-Diphenyl-4-methoxybenzamide ≥97.0% (sur base azote total)
N,N-Diphenyl-4-methoxybenzamide


Formule: C₂₀H₁₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00059300
Numéro CAS: 16034-40-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 140.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité