Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,4-diméthoxycinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dimethoxycinnamic Acid

D1728-25G
TCIAD1728-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD1728-25G
Acide 3,4-diméthoxycinnamique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,4-diméthoxycinnamique


Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…202 °C
Numéro MDL: MFCD00004387
Numéro CAS: 2316-26-9
EINECS: 219-025-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80be12e7f515bc577d58091374b031ded6005d29&vid=80be12e7f515bc577d58091374b031ded6005d29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité