Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2,6-Diethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

D1735-5G
TCIAD1735-5GEA 164 EUR InStock
TCIAD1735-5G
N-(2,6-Diethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(2,6-Diethylphenylcarbamoylmethyl)iminodiacetic acid


Formule: C₁₆H₂₂N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00059631
Numéro CAS: 63245-28-3
EINECS: 264-041-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité