Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décahydronaphtalène mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1738-500ML
TCIAD1738-500MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAD1738-500ML
Décahydronaphtalène mélange cis- et trans ≥99.0% (par GC)
Décahydronaphtalène
Testing Methods for Sulfur in Crude Oil and Petroleum Products reagent.


Formule: C₁₀H₁₈
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: ∼–40 °C
Densité: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004130
Numéro CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
ONU: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2312a9b7d8522bc31213a2c1454a70f0d1d51a5&vid=475f702fdbaf6effc99988788b6f9a41ca0836fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0% (total of isomer)
Content of sulfur max. 1.0 ppm

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité