Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,9-Dibromononane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nonamethylene dibromide

D1746-25G
TCIAD1746-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD1746-25G
1,9-Dibromononane ≥97.0% (par GC)
1,9-Dibromononane


Formule: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
MW: 286,05 g/mol
Point d'ébullition: 288°C
Point de fusion: –2°C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000279
Numéro CAS: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0574839eb054e72c99fcb6f12433f3f484c2c57&vid=d0574839eb054e72c99fcb6f12433f3f484c2c57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité