Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Alcool 3,4-dichlorobenzylique ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (3,4-Dichlorophenyl)methanol

D1748-25G
TCIAD1748-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD1748-25G
Alcool 3,4-dichlorobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3,4-dichlorobenzylique


Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 32…34 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004633
Numéro CAS: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bca81b00b057f35d8dd77c48da9958d603d776d4&vid=bca81b00b057f35d8dd77c48da9958d603d776d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité