Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-2,6-dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-Dichlorobenzyl bromide

D1749-25G
TCIAD1749-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD1749-25G
α-Bromo-2,6-dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2,6-dichlorotoluène


Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000577
Numéro CAS: 20443-98-5
EINECS: 243-827-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=298b8ef86ef285a28910c201d3f3e40b66160bb3&vid=298b8ef86ef285a28910c201d3f3e40b66160bb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité