Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicyclopropylcétone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

D1758-25ML
TCIAD1758-25MLEA 39.6 EUR InStock
TCIAD1758-25ML
Dicyclopropylcétone ≥95.0% (par GC)
Dicyclopropylcétone


Formule: C₇H₁₀O
Point d'ébullition: 67°C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00001276
Numéro CAS: 1121-37-5
EINECS: 214-331-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0eb43a2d621559364029f33934a7c72ed3b67a28&vid=0eb43a2d621559364029f33934a7c72ed3b67a28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité