Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1759-25G
TCIAD1759-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1759-25G
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne


Formule: C₆H₁₀O₃
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00003220
Numéro CAS: 332-77-4
EINECS: 206-367-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7fecdca8abe3fc4f4d6ca6042798bca74a19ca&vid=3451892841db0d555d7a2091611bb437c3d07454&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité