Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,4-dinitrophényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D1768-25G
TCIAD1768-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD1768-25G
Acide (2,4-dinitrophényl)acétique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (2,4-dinitrophényl)acétique


Formule: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
MW: 226,15 g/mol
Point de fusion: 179…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007227
Numéro CAS: 643-43-6
EINECS: 211-398-2
ONU: 1479
ADR: 5.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89a92a70f8f40d64774b86061bd427f4bba581f6&vid=89a92a70f8f40d64774b86061bd427f4bba581f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 191.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..