Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dimethylpyridinium-p-toluenesulphonate

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine 4-methylbenzenesulphonate, 2,6-Litidinium p-Toluenesulphonate

D1771-25G
TCIAD1771-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD1771-25G
2,6-Dimethylpyridinium-p-toluenesulphonate
2,6-Dimethylpyridinium-p-toluenesulphonate


Formule: C₁₄H₁₇NO₃S
MW: 279,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060191
Numéro CAS: 93471-41-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
Water max. 1.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité