Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Diacetylsulphanilamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

D1773-25G
TCIAD1773-25GEA 142 EUR InStock
TCIAD1773-25G
N,N'-Diacetylsulphanilamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N'-Diacetylsulphanilamide


Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄S
MW: 256,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008678
Numéro CAS: 29591-86-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité