Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,2-diphénylpropionique ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Diphenylpropanoic acid

D1778-5G
TCIAD1778-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD1778-5G
Acide 2,2-diphénylpropionique ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,2-diphénylpropionique


Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178 °C
Numéro MDL: MFCD00004189
Numéro CAS: 5558-66-7
EINECS: 226-924-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a35b718353a6af3259d57f76326e6710f4fcb978&vid=a35b718353a6af3259d57f76326e6710f4fcb978&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité