Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 2,2-diméthylglutarique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid

D1786-25G
TCIAD1786-25GEA 454 EUR InStock
TCIAD1786-25G
Acide 2,2-diméthylglutarique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,2-diméthylglutarique


Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: 83…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004197
Numéro CAS: 681-57-2
EINECS: 211-655-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98ff793a278ba54eb87bdb2e294322fd28ec75b4&vid=98ff793a278ba54eb87bdb2e294322fd28ec75b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité