Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ,ɑ'-Dihydroxy-1,3-diisopropylbenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Bis(α-hydroxyisopropyl)benzene, α,α'-Dihydroxy-1,3-diisopropylbenzene, α,α,α',α'-Tetramethyl-1,3-benzenedimethanol, ɑ,ɑ,ɑ',ɑ'-Tetramethyl-1,3-benzenedimethanol, 1,3-Bis(ɑ-hydroxyisopropyl)benzene, 2,2'-(m-Phenylene)di-2-propanol

D1788-25G
TCIAD1788-25GEA 33 EUR InStock
TCIAD1788-25G
ɑ,ɑ'-Dihydroxy-1,3-diisopropylbenzene ≥98.0% (par GC)
alpha,alpha'-Dihydroxy-1,3-diisopropylbenzene


Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059139
Numéro CAS: 1999-85-5
EINECS: 217-886-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité