Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,4-Dichlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzyl cyanide, 2-(2,4-Dichlorophenyl)acetonitrile

D1792-25G
TCIAD1792-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAD1792-25G
(2,4-Dichlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(2,4-Dichlorophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Point d'ébullition: 140 - 143 °C (0,03 -rr)
Point de fusion: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00001899
Numéro CAS: 6306-60-1
EINECS: 228-621-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee24595f89b8de42accf71106a36cb13da3fbafd&vid=ee24595f89b8de42accf71106a36cb13da3fbafd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité