Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3,4-Dichlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 3,4-Dichlorobenzyl cyanide

D1794-25G
TCIAD1794-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD1794-25G
(3,4-Dichlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(3,4-Dichlorophényl)acétonitrile


Formule: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point de fusion: 40…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001909
Numéro CAS: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36d0536bddd37e24e707960e091987166ebbbf07&vid=36d0536bddd37e24e707960e091987166ebbbf07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 42.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité