Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Difluorophenyl phenyl carbinol, 4,4'-Difluorobenzhydryl alcohol, 4,4'-Difluoro-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-fluorophenyl)carbinol, 4,4'-Difluorodiphenylmethanol, Bis(4-fluorophenyl)methanol

D1795-25G
TCIAD1795-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD1795-25G
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98.0% (par GC)
4,4'-Difluorobenzhydrol


Formule: C₁₃H₁₀F₂O
MW: 220,22 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point de fusion: 47 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000357
Numéro CAS: 365-24-2
EINECS: 206-671-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=587e25521f412038372f3ed79484fcf2ba7b158d&vid=587e25521f412038372f3ed79484fcf2ba7b158d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité