Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Di-tert-butyl-4-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC) inhibiteur d'oxydation

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole

D1811-25G
TCIAD1811-25GEA 175 EUR InStock
TCIAD1811-25G
2,6-Di-tert-butyl-4-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC) inhibiteur d'oxydation
2,6-Di-tert-butyl-4-méthoxyphénol


Formule: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,35 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 105.4 °C
Numéro MDL: MFCD00008824
Numéro CAS: 489-01-0
EINECS: 207-693-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=905d8eefc06ed1350e5024cf0935045a73fa8ff0&vid=84e24797e38b0bcb3185b5344068e7c725d8ed75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 108.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité