Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2,4-dichlorophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid

D1812-25G
TCIAD1812-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAD1812-25G
Acide (2,4-dichlorophényl)acétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (2,4-dichlorophényl)acétique


Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205,04 g/mol
Point d'ébullition: 316 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…133 °C
Numéro MDL: MFCD00004318
Numéro CAS: 19719-28-9
EINECS: 243-248-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fcf57bebc8a7d6bbe83ca8e0cca8e16d171d8be&vid=1fcf57bebc8a7d6bbe83ca8e0cca8e16d171d8be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité