Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium désoxycholate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse

Fournisseur: TCI
Attention

D1820-25G
TCIAD1820-25GEA 80.3 EUR InStock
TCIAD1820-25G
Sodium désoxycholate ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour l'électrophorèse
Sodium désoxycholate


Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
Point de fusion: 357…365 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Merck Index: 14,02899
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef5fe1fd4616e53635294a35e8cd813baa9ca7f0&vid=7a319bccbbe24776ca24d1406a77afe0387954c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +45.0 deg (C=2, H2O)
Functionality test to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité