Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diphénylgermanium dichlorure ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diphenylgermanium dichloride, Dichlorodiphenylgermane

D1824-1G
TCIAD1824-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD1824-1G
Diphénylgermanium dichlorure ≥95.0% (par GC)
Diphénylgermanium dichlorure


Formule: C₁₂H₁₀Cl₂Ge
MW: 297,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013587
Numéro CAS: 1613-66-7
EINECS: 216-562-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3c46e5fd727ae44025173bac9b3235d69a45ac5&vid=c3c46e5fd727ae44025173bac9b3235d69a45ac5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité