Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthyldiphénylsilane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1825-25ML
TCIAD1825-25MLEA 81.4 EUR InStock
TCIAD1825-25ML
Méthyldiphénylsilane ≥95.0% (par GC)
Méthyldiphénylsilane


Formule: C₁₃H₁₄Si
Point d'ébullition: 91°C
Densité: 0,9975 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 120°C
Numéro MDL: MFCD00008255
Numéro CAS: 776-76-1
EINECS: 212-281-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2a3cc1c97b1f4f51d5517ef7e56aa08602d139a&vid=a2a3cc1c97b1f4f51d5517ef7e56aa08602d139a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité