Alcool 2,4-dichlorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanol
D1837-25G
TCIAD1837-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD1837-25G
Alcool 2,4-dichlorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 2,4-dichlorobenzylique
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,03 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004606
Numéro CAS: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5
Merck Index: 14,03060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d09a5848329c6ca214edabfd222ae7226b60262d&vid=d09a5848329c6ca214edabfd222ae7226b60262d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité