Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Di-n-octyl-4,4'-bipyridinium dibromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1-Di-n-octyl-4,4-bipyridinium Dibromide

D1854-5G
TCIAD1854-5GEA 106 EUR InStock
TCIAD1854-5G
1,1'-Di-n-octyl-4,4'-bipyridinium dibromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1'-Di-n-octyl-4,4'-bipyridinium dibromide


Formule: C₂₆H₄₂Br₂N₂
MW: 542,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060051
Numéro CAS: 36437-30-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité