Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,3-Diphénylpropylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1855-25G
TCIAD1855-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAD1855-25G
3,3-Diphénylpropylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3,3-Diphénylpropylamine


Formule: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008202
Numéro CAS: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7d98816c41a60b95eeed288170ca5475d74407&vid=3f7d98816c41a60b95eeed288170ca5475d74407&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Freezing point 24.0 to 29.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité