Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthyl-3-pyrrolidinamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine

D1859-25G
TCIAD1859-25GEA 702 EUR InStock
TCIAD1859-25G
N,N-Diméthyl-3-pyrrolidinamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Diméthyl-3-pyrrolidinamine


Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD01569246
Numéro CAS: 69478-75-7
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité