Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Dodécanone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1862-25G
TCIAD1862-25GEA 130 EUR InStock
TCIAD1862-25G
2-Dodécanone ≥98.0% (par GC)
2-Dodécanone


Formule: C₁₂H₂₄O
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015064
Numéro CAS: 6175-49-1
EINECS: 228-222-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54c750d92c93de831ee77dffdc2eadc130ba5191&vid=54c750d92c93de831ee77dffdc2eadc130ba5191&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité