Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D1882-10G
TCIAD1882-10GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD1882-10G
Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle


Formule: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,55 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Densité: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000658
Numéro CAS: 72482-64-5
EINECS: 276-690-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2a0b2cae8ae256f653f508207c02aa37b698fc9&vid=c2a0b2cae8ae256f653f508207c02aa37b698fc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité