Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone 15% ∼1.2 mol/L dans le propylène glycol

Fournisseur: TCI
Attention

D1884-25ML
TCIAD1884-25MLEA 798 EUR InStock
TCIAD1884-25ML
4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone 15% ∼1.2 mol/L dans le propylène glycol
4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone


Formule: C₆H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00010706
Numéro CAS: 3658-77-3
EINECS: 222-908-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=debcd753f2db44542a9c4e43973b05d3d0928f9f&vid=ebc3cfba8fe2d21743708dcdde214f60e6813f5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 15.0 to 16.0 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité