Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Difluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one

D1885-10G
TCIAD1885-10GEA 71.5 EUR InStock
TCIAD1885-10G
2',4'-Difluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
2',4'-Difluoroacétophénone


Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151261
Numéro CAS: 364-83-0
EINECS: 206-667-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caf34e064d1115e387fb95e54414ed8b11e78255&vid=caf34e064d1115e387fb95e54414ed8b11e78255&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité