1-Chloro-3,4-dinitrobenzène ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1900-25G
TCIAD1900-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAD1900-25G
1-Chloro-3,4-dinitrobenzène ≥90.0% (par GC)
1-Chloro-3,4-dinitrobenzène
Formule: C₆H₃ClN₂O₄
MW: 202,55 g/mol
Point d'ébullition: 315°C
Point de fusion: 40…41 °C
Densité: 1,687 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007212
Numéro CAS: 610-40-2
EINECS: 210-223-7
ONU: 3441
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78664e04d626e6ba1ad3827427fd77593ace29d5&vid=78664e04d626e6ba1ad3827427fd77593ace29d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité