Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Difluorobenzamide ≥97.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

D1907-25G
TCIAD1907-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD1907-25G
2,6-Difluorobenzamide ≥97.0% (sur base azote total)
2,6-Difluorobenzamide


Formule: C₇H₅F₂NO
MW: 157,12 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144…145.5 °C
Numéro MDL: MFCD00007972
Numéro CAS: 18063-03-1
EINECS: 241-972-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=facec9a262ca6bea501f37603969a0c6a0019425&vid=facec9a262ca6bea501f37603969a0c6a0019425&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 144.0 to 147.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité