Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

D1911-25G
TCIAD1911-25GEA 55 EUR InStock
TCIAD1911-25G
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride


Formule: C₈H₈O₇
MW: 216,15 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037918
Numéro CAS: 6283-74-5
EINECS: 228-502-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +91.0 to +97.0 deg (C=0.5, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité