Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromo-1-phényléthane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (1,2-Dibromoethyl)benzene

D1914-25G
TCIAD1914-25GEA 202 EUR InStock
TCIAD1914-25G
1,2-Dibromo-1-phényléthane ≥98.0% (par GC)
1,2-Dibromo-1-phényléthane


Formule: C₆H₅CHBrCH₂Br
MW: 263,96 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Point de fusion: 75…76 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000138
Numéro CAS: 93-52-7
EINECS: 202-253-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74a55303eaf0db52778876f0183b016f417eb678&vid=74a55303eaf0db52778876f0183b016f417eb678&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité