Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,7-Diméthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D1917-25G
TCIAD1917-25GEA 137 EUR InStock
TCIAD1917-25G
2,7-Diméthoxynaphtalène ≥98.0% (par GC)
2,7-Diméthoxynaphtalène


Formule: C₁₂H₁₂O₂
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144 °C
Numéro MDL: MFCD00004064
Numéro CAS: 3469-26-9
EINECS: 222-433-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fbf96906a3c34d23b58ba2c7ef4e5f0b705b29c&vid=2fbf96906a3c34d23b58ba2c7ef4e5f0b705b29c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 141.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité