Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diméthoxypyridine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1918-25G
TCIAD1918-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD1918-25G
2,6-Diméthoxypyridine ≥97.0% (par GC)
2,6-Diméthoxypyridine


Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 61°C
Numéro MDL: MFCD00006266
Numéro CAS: 6231-18-1
EINECS: 228-334-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faea589edd6f6d77fc22edcb051596e153001b4e&vid=faea589edd6f6d77fc22edcb051596e153001b4e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité