Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dimethyl-1,3-dioxol-2-one ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1920-25G
TCIAD1920-25GEA 22 EUR InStock
TCIAD1920-25G
4,5-Dimethyl-1,3-dioxol-2-one ≥99.0% (par GC)
4,5-Dimethyl-1,3-dioxol-2-one


Formule: C₅H₆O₃
MW: 114,0993 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00135139
Numéro CAS: 37830-90-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 78.0 to 81.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité